Learn More
SLC43A1 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant SLC43A1.
Brand:  Abnova PAB21048.100uL
Product Code. 16154000
  • € 619.00 / 100µL
Description
SLC43A1 belongs to the system L family of plasma membrane carrier proteins that transports large neutral amino acids (Babu et al., 2003 [PubMed 12930836]).[supplied by OMIM
Sequence: NCTLNWPIEAFPAPEEVNYTKKIKLSGLALDHKVTGDLFYTHVTTMGQRLSQKAPSLEDGSDAFMSPQDVRGTSENLPERSVPLRKSLCS
Specifications
Specifications
SLC43A1
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant SLC43A1.
In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
LAT3/PB39/POV1/R00504
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
8501
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG
Immunohistochemistry (PFA fixed)
Unconjugated
Immunohistochemistry (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
SLC43A1
SLC43A1
Recombinant protein corresponding to amino acids of human SLC43A1.
100 μL
Primary
Human
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only