missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sod2, Rabbit, Biotin, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16234140
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
16234140 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16234140 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB28993.100ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against Recombinant of Sod2.

Especificaciones

Antigen Sod2
Applications ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Biotin
Description Rabbit polyclonal antibody raised against Recombinant of Sod2.
Dilution ELISA Immunofluorescence Immunohistochemistry Immunoprecipitation Western blot (0.5 ug/ml) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulation In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.09% sodium azide)
Gene Sod2
Gene Symbols Sod2
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant protien corresponding rat Sod2.
Purification Method Antigen affinity purification
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 24787
Test Specificity Detects a ∼25 kDa protein corresponding to the molecular mass of Mn superoxide dismutase (SOD) on SDS PAGE immunoblots.
Target Species Bovine, Canine, Chicken, Drosophila, Guinea Pig, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Sheep, Xenopus species
Content And Storage Store at 4°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.