Learn More
SQSTM1 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SQSTM1.
Brand:  Abnova PAB1750.400uL
Product Code. 16072937
  • € 388.00 / 400µL
Description
This gene encodes a multifunctional protein that binds ubiquitin and regulates activation of the nuclear factor kappa-B (NF-kB) signaling pathway. The protein functions as a scaffolding/adaptor protein in concert with TNF receptor-associated factor 6 to mediate activation of NFkb in response to upstream signals. Alternatively spliced transcript variants encoding either the same or different isoforms have been identified for this gene. Mutations in this gene result in sporadic and familial Paget disease of bone. [provided by RefSeq
Specifications
Specifications
SQSTM1
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SQSTM1.
In PBS (0.09% sodium azide)
A170/OSIL/PDB3/ZIP3/p60/p62/p62B
Rabbit
Protein G purification
RUO
8878
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Western Blot (1:1000) Immunohistochemistry (1:50-100) Immunofluorescence (1:50-100) The optimal working dilution should be determined by the end user.
SQSTM1
SQSTM1
A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to C-terminus of human SQSTM1.
400 μL
Primary
Human
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only