Learn More
SSRP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against full-length recombinant SSRP1.
Marca:  Abnova PAB10372.100ug
Codice prodotto. 16079226
  • € 619.00 / 100µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The protein encoded by this gene is a subunit of a heterodimer that, along with SUPT16H, forms chromatin transcriptional elongation factor FACT. FACT interacts specifically with histones H2A/H2B to effect nucleosome disassembly and transcription elongation. FACT and cisplatin-damaged DNA may be crucial to the anticancer mechanism of cisplatin. This encoded protein contains a high mobility group box which most likely constitutes the structure recognition element for cisplatin-modified DNA. This protein also functions as a co-activator of the transcriptional activator p63. An alternatively spliced transcript variant of this gene has been described, but its full-length nature is not known. [provided by RefSeq
Specifica
Specifica
SSRP1
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against full length recombinant SSRP1.
In PBS (0.08% sodium azide)
FACT/FACT80/T160
Rabbit
100 μg
Primary
Human, Mouse
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Western blot (5 to 10 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
SSRP1
SSRP1
Recombinant His fusion protein corresponding to full length SSRP1.
RUO
6749
Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only