Learn More
SYNGR2 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SYNGR2.
Brand:  Abnova PAB28183.50ug
Product Code. 16017917
  • € 624.00 / 50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes an integral membrane protein containing four transmembrane regions and a C-terminal cytoplasmic tail that is tyrosine phosphorylated. The exact function of this protein is unclear, but studies of a similar rat protein suggest that it may play a role in regulating membrane traffic in non-neuronal cells. The gene belongs to the synaptogyrin gene family. [provided by RefSeq
Spezifikation
Spezifikation
SYNGR2
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SYNGR2.
In PBS (0.09% sodium azide)
MGC102914
Rabbit
Immunoaffinity chromatography
RUO
9144
Human
Liquid
Immunohistochemistry (PFA fixed)
Unconjugated
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (5 ug/ml)
SYNGR2
SYNGR2
A synthetic peptide corresponding to 17 amino acids at N-terminus region of human SYNGR2.
50 μg
Primary
BLAST analysis of the peptide immunogen showed no homology with other human proteins.
Store at 4°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only