Learn More
ZNF155, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Beskrivelse
Sequence: TCHFLREEKFWMMGTATQREGNSGGKIQTELESVPEAGAHEEWSCQQIWEQIAKDLTRSQDSIINNSQFFENGDVPSQVEAGLPTIHTGQKPSQGGKCKQSFSDVPIFDLPQ
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | ZNF155 |
| Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Description | Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant ZNF155. |
| Dilution | Immunohistochemistry (1:50-1:200) Immunofluorescence (1-4 ug/ml) Western Blot (1:100-1:250) The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulation | In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide) |
| Gene | ZNF155 |
| Gene Alias | MGC161655/pHZ-96 |
| Gene Symbols | ZNF155 |
| Vis mere |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?