Learn More
Invitrogen™ Rabbit Lung Thrombomodulin (BDCA-3) Native Protein
Artikelnummer. 11574161
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
50 μg
Packungsgröße:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11574161 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11574161 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP43135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 660.00
    € 521.40 / 50µg
    Save € 138.60
    21% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Native Protein
RP-43135 contains native Thrombomodulin from rabbit lung. RP-43135 may be used as a positive control in many immunological assays.
Thrombomodulin (TM) is also known as Fetomodulin (FM), endothelial anticoagulant protein, or glycoprotein P112. Thrombomodulin contains six repeated domains homologous with epidermal growth factor (EGF) and an amino terminal domain homologous to lectin-like protein. Through its accelerated activation of protein C, synthesis of TM is one of several mechanisms important in maintaining thrombo-resistance and thus reducing clot formation on the surface of the endothelial cells. Immunohistochemical staining of formalin-fixed tissue for TM has been used for the study of a variety of vascular tumors, meningiomas and choriocarcinomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Concentration 1.2 mg/mL
For Use With (Application) Neutralization
Formulation 0.05% PDOC, TBS with no preservative; pH 7.4
Gene ID (Entrez) 100008887
Molecular Weight (g/mol) 74 kDa
Name Rabbit Lung Thrombomodulin (BDCA-3)
pH Range 7.4
Purification Method SDS-PAGE
Quantity 50 μg
Source Rabbit
Storage Requirements -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Regulatory Status RUO
Gene Alias AHUS6; AI385582; BDCA3; BDCA-3; CD141; CD141 antigen; DC141; fetomodulin; sCD141; snoRNA MBII-339; soluble CD141; THBD; THPH12; THRM; thrombomdulin; thrombomodulin; thrombomodulin precursor; TM
Common Name Thrombomodulin (CD141)
Gene Symbol THBD
Product Type Protein
Conjugate Unconjugated
Species Rabbit
Content And Storage -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Protein Subtype Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.