Läs mer
Läs mer
RABEP2 Antibody (2F7) [Alexa Fluor« 750], Novus Biologicals Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
RABEP2 Monoclonal antibody specifically detects RABEP2 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | RABEP2 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 2F7 |
| Conjugate | Alexa Fluor 750 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | FLJ23282, FRA, rab GTPase-binding effector protein 2, rabaptin, RAB GTPase binding effector protein 2, Rabaptin-5 beta, rabaptin-5beta, RABPT5B |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | rabaptin, RAB GTPase binding effector protein 2 - (Uniprot# Q9H5N1) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?