Learn More
Invitrogen™ RABGAP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Product Code. 15959904
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Packungsgröße:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15959904 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15959904 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA567235
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: EKQQTANKVEI EKIRQKVDDC ERCREFFNKE GRVKGISSTK EVLDEDTDEE KETLKN Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 91%, rat 89%.
RABGAP1 may act as a GTPase-activating protein of RAB6A and play a role in microtubule nucleation by centrosome. It may participate in a RAB6A-mediated pathway involved in the metaphase-anaphase transition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RABGAP1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gene RABGAP1
Gene Accession No. Q9Y3P9
Gene Alias G protein-coupled receptor 21; GAP and centrosome-associated protein; GAPCENA; Gpr21; HSPC094; Kiaa4104; mKIAA4104; RAB GTPase activating protein 1; rab GTPase-activating protein 1; rab6 GTPase activating protein (GAP and centrosome-associated); Rab6 GTPase activating protein, GAPCenA; rab6 GTPase-activating protein GAPCenA; RABGAP1; RP11-123N4.2; TBC1 domain family, member 11; TBC1D11
Gene Symbols RABGAP1
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant Human RABGAP1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105559).
Purification Method Antigen Affinity Chromatography
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23637
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.