Learn More
RABIF/MSS4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 433.00 - € 572.00
Specifikationer
Antigen RABIF/MSS4
Dilution Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18487010
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP1-81024-25ul
25ul
€ 433.00
25µL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18217665
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP1-81024
0.1 mL
€ 572.00
0.10mL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
RABIF/MSS4 Polyclonal specifically detects RABIF/MSS4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
RABIF/MSS4
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
mammalian suppressor of SEC4, mss4, MSS4guanine nucleotide exchange factor MSS4, RAB interacting factor, Rab-interacting factor, RASGFR3, RASGRF3, Ras-specific guanine-releasing factor 3
RABIF
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50
Polyclonal
Rabbit
Signal Transduction
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
5877
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:MEPAEQPSELVSAEGRNRKAVLCQRCGSRVLQPGTALFSRRQLFLPSMRKKPALSDGSNPD
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.