Få mere at vide
rac Desfluoro Citalopram Oxalate, TRC
Artikelnummer. 30136293
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30136293 5 mg 5mg
30003545 10 mg 10mg
30009889 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136293 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2899655MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1093072-86-6
Molecular Formula C20 H22 N2 O . C2 H2 O4
Molecular Weight (g/mol) 396.44
Synonym 1-(3-Dimethylaminopropyl)-1-(phenyl)-5-phthalan-carbonitrile Oxalate, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1,3-dihydro-1-phenyl-5-isobenzofurancarbonitrile Ethanedioate (1:1)
IUPAC Name 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-phenyl-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;oxalic acid
SMILES CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccccc3.OC(=O)C(=O)O
Tekniske data
Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H22N2O.C2H2O4/c1-22(2)12-6-11-20(18-7-4-3-5-8-18)19-10-9-16(14-21)13-17(19)15-23-20;3-1(4)2(5)6/h3-5,7-10,13H,6,11-12,15H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Formula Weight 396.1685
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Desfluoro Citalopram Oxalate
Grade HPLC
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.