Learn More
rac-N-Benzyl Formoterol (Mixture of Diastereomers), TRC
Product Code. 30136597
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30136597 100 mg 100mg
30007995 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30136597 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB279790100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-09-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Molecular Formula C26H30N2O4
Molecular Weight (g/mol) 434.53
Synonym rac-N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]ethyl]phenyl]formamide
IUPAC Name N-[5-[2-[benzyl-[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl]formamide
SMILES OC(CN(CC1=CC=CC=C1)C(CC2=CC=C(OC)C=C2)C)C3=CC=C(O)C(NC=O)=C3
Spezifikation
Analyte or Component Names rac-N-Benzyl Formoterol (Mixture of Diastereomers)
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C26H30N2O4/c1-19(14-20-8-11-23(32-2)12-9-20)28(16-21-6-4-3-5-7-21)17-26(31)22-10-13-25(30)24(15-22)27-18-29/h3-13,15,18-19,26,30-31H,14,16-17H2,1-2H3,(H,27,29)
Solution Type Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantity 100 mg
Chemical Name or Material rac-N-Benzyl Formoterol (Mixture of Diastereomers)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.