Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Chest Freezers, 100 mm Box Height, with Boxes
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Holds:
Boxes
Dimensione della confezione:
Each
Descrizione
- Racks with spring locks mounded on each shelf to secure the cryoboxes
- Can be used with most standard height cryoboxes in cardboard, polypropylene, and polycarbonate
- Measure the inside height of your freezer when choosing the right rack
- Constructed of stainless steel
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Specifica
Specifica
| Includes | Spring Locks |
| Holds | Boxes |
| Material | Stainless Steel |
| Positions | 4 |
| For Use With (Equipment) | Chest Frseezers |
| Dimensions (L x W x H) | 140 x 140 x 425 mm |
| Height (Metric) | 100 mm (Box) |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto