missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 32 mm Box Height

Product Code. 15260714 Shop All TENAK Products
Click to view available options
Holds:
Boxes (15)
Boxes (18)
Boxes (20)
Boxes (21)
Boxes (24)
Boxes (25)
Boxes (28)
Boxes (30)
Boxes (40)
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15260714

Marke: Tenak™ TE24120

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.

  • In the comfort rack, the cryoboxes are placed in drawers
  • Increases the flexibility and reduces the operating weight compared to the rack types
  • Measure the inside height and depth of you freezer when choosing the right rack
  • Racks can be used with all freezer models
  • Constructed of stainless steel

Spezifikation

Height (Metric) 32 mm (Box)
Dimensions (L x W x H) 424 x 140 x 180 mm
For Use With (Equipment) Upright Freezers
Holds Boxes (15)
Array 5 x 3
Material Stainless Steel
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt