Learn More
RACK1/GNB2L1 Antibody (OTI2D8), PE/Atto594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-73781PEATT594
Product Code. 18149285
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
RACK1/GNB2L1 Monoclonal specifically detects RACK1/GNB2L1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RACK1/GNB2L1
Monoclonal
PE/ATTO 594
PBS with 0.05% Sodium Azide
GNB2L1
Full length recombinant protein of human RACK1/GNB2L1 (NP_006089) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
Primary
Human
IgG1
Flow Cytometry
OTI2D8
Flow Cytometry
guanine nucleotide binding, guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 2-like 1, Receptor for activated C kinase, Receptor for Activated C Kinase 1
Mouse
Affinity Purified
Stem Cell Markers
10399.0
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt