Learn More
Campylobacter Jejuni Antibody (380/412), Alexa Fluor™ 700, R&D Systems™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
Campylobacter Jejuni Monoclonal specifically detects Campylobacter Jejuni in Bacteria samples. It is validated for ELISA.
Specifications
Specifications
| Antigen | Campylobacter Jejuni |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 380/412 |
| Conjugate | Alexa Fluor 700 |
| Dilution | ELISA |
| Formulation | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Gene Alias | Campilobacter |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | C. jejuni Penner 2 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?