Learn More
Invitrogen™ RAN Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (15A8)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA550205
Product Code. 17989352
  • € 425.00 / 100µL
Description
RAN Recombinant Monoclonal Antibody for ICC/IF, IHC (P), Flow, ELISA
Ran (ras-related nuclear protein) is a small GTP binding protein belonging to the RAS superfamily that is essential for the translocation of RNA and proteins through the nuclear pore complex. The Ran protein is also involved in control of DNA synthesis and cell cycle progression. Nuclear localization of Ran requires the presence of regulator of chromosome condensation 1 (RCC1).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
RAN
Recombinant Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P62826
RAN
A synthesized peptide derived from Human RAN.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
15A8
Unconjugated
RAN
AAF30287; androgen receptor-associated protein 24; ARA24; ARA25; CG1404; CG1404-PA; CG1404-PB; CG1404-PC; CG1404-PD; Chromosome stability protein 17; CNR1; CST17; Dmel\CG1404; Dmel_CG1404; dran; Genetic suppressor of PRP20-1; GM14354p; gsp1; GTPase Ran; GTPase Ran homolog; GTP-binding nuclear protein GSP1/CNR1; GTP-binding nuclear protein Ran; guanosine triphosphatase Ran; I79_024397; l(1)G0075; L8003.19; LD32416p; LD40852p; member RAS oncogene family; OK/SW-cl.81; OTTHUMP00000166078; OTTHUMP00000166102; Q9VZ23; ran; Ran GTPase; Ran GTPase GSP1; ran GTP-binding protein; RAN, member RAS oncogene family; RAN, member RAS oncogene family L homeolog; ran.L; ran-1; Ran10A; RanGTP; RanGTPase; Ran-PA; Ran-PB; Ran-PC; Ran-PD; RanTC4; Rasl2-8; Ras-like protein TC4; ras-related nuclear protein; tc4; XELAEV_18007741mg; xran; YLR293C
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
5901
-20°C or -80°C if preferred
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.