Learn More
RanGAP1 Antibody (OTI1B4), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-73797AF750
Product Code. 18152967
  • € 785.00 / 0.10mL
Description
RanGAP1 Monoclonal specifically detects RanGAP1 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RanGAP1
Monoclonal
Alexa Fluor 750
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
RANGAP1
Full length recombinant protein of human RanGAP1 (NP_002874) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat, Canine
IgG2a
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
OTI1B4
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
KIAA1835Fug1, MGC20266, Ran GTPase activating protein 1, ran GTPase-activating protein 1, RanGAP1, SD, segregation distorter homolog, segregation distorter homolog (Drosophila), segregation distortion
Mouse
Affinity Purified
Cellular Markers
5905.0
Store at 4°C in the dark.
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado