Learn More
STEMCELL Technologies Rapamycin
Descripción
- Rapamycin is a macrolide antibiotic and immunosuppressive compound that inhibits mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling
- It acts through formation of a complex with cytosolic FK-binding protein 12 (FKBP-12), which directly binds to mTOR complex 1 (mTORC1)
- Its immunosuppressive effects are mediated through inhibition of IL-2 signaling that is critical for T-cell proliferation and activation (Gibbons et al.; Kay et al.) Rapamycin shows antifungal activity against Candida albicans and other fungi (Vézina et al.)
- Inhibits growth of MDA-MB-468 human breast cancer cells in vitro, and inhibits tumor growth in a mouse xenograft model in vivo (Akcakanat et al.)
- Induces autophagy in malignant glioma cells (Takeuchi et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 53123-88-9 |
| Quantity | 10 mg |
| Percent Purity | ≥95% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?