Learn More
RASA4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-15089
Product Code. 18179081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 629.00
    € 594.30 / 0.10mL
    Save € 34.70
    5% Off
Description
RASA4 Polyclonal specifically detects RASA4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RASA4
Polyclonal
Unconjugated
0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
RASA4
Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human RASA4. The exact sequence is proprietary.
0.1 mL
Primary
Human
IgG
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
0.9mg/mL
Western Blot 1:500-1:3000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000
Ca2+-promoted Ras inactivator, Calcium-promoted Ras inactivator, CAPRIGAPLKIAA0538RASA4B, FLJ59070, Putative Ras GTPase-activating protein 4B, ras GTPase-activating protein 4, RAS p21 protein activator 4MGC131890, RasGAP-activating-like protein 2
Rabbit
Affinity Purified
RUO
10156
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only