Learn More
RASEF Antibody (S03-1G6), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-19968-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18692284
  • € 645.00 / 100µL
Description
RASEF Monoclonal antibody specifically detects RASEF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RASEF
Monoclonal
0.3 mg/mL
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Immunofluorescence
S03-1G6
Unconjugated
FLJ31614, RAB45, RAB45, member RAS oncogene family, RAS and EF hand domain containing, RAS and EF-hand domain containing, ras and EF-hand domain-containing protein, Ras-related protein Rab-45
A synthetic peptide of human RASEF (Uniprot # Q8IZ41)
100 μg
Signal Transduction
158158
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato