Description
Antibody detects endogenous levels of total RASGRF2.
RAS (MIM 190020) GTPases cycle between an inactive GDP-bound state and an active GTP-bound state. Guanine-nucleotide exchange factors (GEFs), such as RASGRFs, stimulate the conversion of the GDP-bound form into the active form.
Specifications
Specifications
| Antigen | RASGRF2 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | RASGRF2 |
| Gene Accession No. | O14827, P70392, Q99JE4 |
| Gene Alias | 6330417G04Rik; AW048350; Grf2; guanine nucleotide-releasing factor 2; ras guanine nucleotide exchange factor 2; Ras protein specific guanine nucleotide releasing factor 2; RAS protein-specific guanine nucleotide-releasing factor 2; Rasgrf2; ras-GRF2; Ras-specific guanine nucleotide-releasing factor 2 |
| Gene Symbols | RASGRF2 |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?