Learn More
BASC4 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-77126AF405
Product Code. 18426782
  • € 582.00 / 0.10mL
Description
BASC4 Polyclonal antibody specifically detects BASC4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
BASC4
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Alexa Fluor 405
BCAS4/BCAS3 fusion, breast carcinoma amplified sequence 4, breast carcinoma amplified sequence 4/3 fusion protein, breast carcinoma-amplified sequence 4, CNOL, FLJ20495
Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human BCAS4. The immunogen is located within the first 50 amino acids of BCAS4. Amino Acid Squence: DADQPEPMRSGARE
0.1 mL
Cancer, Cell Cycle and Replication
55653
Store at 4°C in the dark.
IgG
Documents
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt