missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RASSF2 Polyclonal Antibody

RASSF2 Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen PA598113
This item is not returnable.
View return policy
Description
RASSF2 Polyclonal Antibody for Western Blot, IP, ELISA
Specifications
| RASSF2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| RASSF2 | |
| 3830431H01Rik; 9030412M04Rik; AI852669; AW495050; CENP-34; centromere protein 34; Kiaa0168; Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 2; Ras association (RalGDS/AF-6) domain family member 2; Ras association domain family member 2; ras association domain-containing protein 2; RASFADIN; Rassf2; RP4-599I11.1 | |
| Rabbit | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 9770 | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
| ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 1.83 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 | |
| P50749 | |
| RASSF2 | |
| Recombinant Human Ras association domain-containing protein 2 protein (69-326AA). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto