Learn More
Rat anti-Mouse IgM Heavy Chain Secondary Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Secondary Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-43527-0.1MG
This item is not returnable.
View return policy
Description
IgM Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgM Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifications
| IgM | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| Aqueous buffer, may contain carrier protein/stabilizer (proprietary). with 0.09% Sodium Azide | |
| IGHM | |
| The immunogen for this antibody was IgM. | |
| 0.1 mg | |
| Immunology | |
| 3507 | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
| Flow Cytometry | |
| eB121-15F9 | |
| Flow Cytometry | |
| AGM1, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, immunoglobulin heavy constant mu, MGC104996, MGC52291, MU, VH | |
| Rat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Mouse | |
| IgG2a κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering