missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Rat CCL3/MIP-1 alpha ELISA Kit (Chemiluminescence)
Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Packungsgröße:
1 set
Spezifikation
Spezifikation
| Assay Range | 7.81 to 500 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 4.69 pg/mL |
| Product Type | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Sample Type | Serum, Plasma, Biological Fluids |
| Specificity | This kit recognizes Rat MIP-1 alpha in samples. No significant cross-reactivity or interference between Rat MIP-1 alpha and analogues was observed. |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Gene ID (Entrez) | 6348 |
| Gene Symbol | CCL3 |
| Quantity | 1 Kit |
| Research Discipline | Biologically Active Proteins, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur