Learn More
Rat CXCR7/RDC-1 Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  R&D Systems FAB8399N-100UG
Codice prodotto. 18719258
  • € 409.00 / 100µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CXCR7/RDC-1 Monoclonal specifically detects CXCR7/RDC-1 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CXCR7/RDC-1
Monoclonal
0.2 mg/mL
Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
NP_445804
CXCR7
NS0 mouse myeloma cell line transfected with rat CXCR7/RDC-1 Met1-Lys362 Accession # NP_445804
RUO
57007
Rat
IgG2a
Flow Cytometry
896032
Alexa Fluor 700
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
ACKR3, chemokine (C-X-C motif) receptor 7, Chemokine orphan receptor 1CMKOR1C-X-C chemokine receptor type 7, CMKOR1, CXCR7, CXC-R7, CXCR-7, G protein-coupled receptor, GPR159, GPR159G-protein coupled receptor 159, RDC-1, RDC1G-protein coupled receptor RDC1 homolog
Mouse
100 μg
Primary
Stains rat CXCR7/RDC-1 transfectants but not irrelevant transfectants in flow cytometry.
Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only (RUO)