Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Rat IgA ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
For quantitative detection of rat IgA.
Merk:  Invitrogen™ 88-50480-86
Overige gegevens : Gewicht : 0.47500kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15540917
  • € 437.00 / 10 stuks
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 01-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Inclusief: Capture Antibody Concentrate
Beschrijving
Beschrijving
Rat IgA Ready-SET-Go! ELISA Set contains the necessary reagents, standards, buffers and diluents for performing quantitative enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA)
Specificatie
Specificatie
ELISA
10 x 96 tests
Cell culture supernatant, serum and plasma
Rat
IgA
96-well plates
16ng/mL
50μL (prediluted 1:1,000)
2° to 8°C
Immunoglobulin A