Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Rat IgM ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
For quantitative detection of rat IgM.
Merk:  Invitrogen™ 88-50540-77
Overige gegevens : Gewicht : 0.23750kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15540937
  • € 590.00 / 20 stuks
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 27-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Inclusief: Capture Antibody Concentrate
Beschrijving
Beschrijving
Rat IgM Ready-SET-Go! ELISA Set contains the necessary reagents, standards, buffers and diluents for performing quantitative enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA)
Specificatie
Specificatie
ELISA
0.3125ng/mL
10μL (prediluted 1:10,000)
2° to 8°C
Immunoglobulin M
20 x 96 tests
Cell culture supernatant, serum and plasma
Rat
IgM