missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Raw 264.7 Hypoxic/ Normoxic Cell Lysate

Product Code. 18691699 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
2 Vials
Unit Size:
Pack of 2
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 18691699

Brand: Novus Biologicals™ NBP311860

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Cell Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Preparation Method RAW264.7 whole cell lysate is provided as a Western blot positive control. The lysates are provided as a set of treated and untreated samples. Use 10 μL / lane for a standard mini-gel blot (1.0 mg/mL).
Quantity 2 Vials
Host Species Mouse
Content And Storage Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Target Raw 264.7
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato