Learn More
RB1 Monoclonal Antibody (OTI9E10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA805630
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17535623
  • € 540.87 / 100µL
Description
Rb is a tumor suppressor nuclear phosphoprotein capable of binding to DNA. It is phosphorylated on serine and threonine, but not on tyrosine residues. It forms a complex with SV40 large T antigen, adenovirus E1A, and human papilloma virus-16 E. Rb protein may act by regulating transcription and loss of its function leads to uncontrolled cell growth. Aberrations in the RB gene have been implicated in cancers of breast, colon, prostate, kidney, nasopharynx, and leukemia.
Specifications
Specifications
RB1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P06400
RB1
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 309-590 of human RB1 produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Western Blot
OTI9E10
Unconjugated
RB1
OSRC, PPP1R130, RB, p105-Rb, pRb, pp110
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
5925
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.