Learn More
Rb1 Mouse, Clone: SPM353, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: EnquireBio 5925-MSM1X-P1
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
| Rb1 | |
| Nuclear | |
| SPM353 | |
| Unconjugated | |
| NP_000312 | |
| Mouse | |
| 105kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 5925 | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| RB1 | |
| Recombinant human Rb1 protein fragment of 283 amino acid residues | |
| HeLa, A431 or BT-20 cells. Breast or Colon carcinoma. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido