Learn More
RBCK1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 26367-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16874855
  • € 410.00 / 150µL
Description
RBCK1 encodes a protein that is similar to mouse UIP28/UbcM4 interacting protein. Alternative splicing has been observed at this locus, resulting in distinct isoforms.
Specifications
Specifications
RBCK1
Polyclonal
Unconjugated
RBCK1
C20orf18, HBV associated factor 4, HOIL 1, HOIL1, RBCK1, RBCK2, RING finger protein 54, RNF54, UBCE7IP3, XAP3, XAP4, ZRANB4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10616
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9BYM8
RBCK1
RBCK1 Fusion Protein Ag24405
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt