Learn More
RBFOX3/NeuN Antibody (CL11896) [PE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-21203PE
Product Code. 30297838
  • € 737.00 / 0.10mL
Description
RBFOX3/NeuN Monoclonal antibody specifically detects RBFOX3/NeuN in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RBFOX3/NeuN
Monoclonal
PE
FLJ56884, FLJ58356, Fox-1 homolog C, FOX3, FOX-3, hexaribonucleotide binding protein 3, HRNBP3, NeuN, neuN antigen, neuronal nuclei, neuronal nuclei antigen, RBFOX3, RNA binding protein fox-1 homolog 3, RNA binding protein, fox-1 homolog (C. elegans) 3, RNA binding protein, fox-1 homolog 3
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from A6NFN3, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
DNA replication Transcription Translation and Splicing, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
146713
Store at 4⪚C in the dark.
IgG2b
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL11896
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Documents
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt