Learn More
RBM22 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-22276FR
Product Code. 18482116
  • € 633.00 / 0.10mL
Description
RBM22 Polyclonal antibody specifically detects RBM22 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RBM22
Polyclonal
Western Blot
Cwc2, FLJ10290, fSAP47, functional spliceosome-associated protein 47, pre-mRNA-splicing factor RBM22, RNA binding motif protein 22, ZC3H16RNA-binding motif protein 22, Zinc finger CCCH domain-containing protein 16
The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 370 and 420 of human RNA Binding Motif Protein 22 using the numbering given in entry NP_060517.1 (GeneID 55696).
0.1 mL
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot
DyLight 680
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
55696
Store at 4°C in the dark.
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt