Learn More
RBM25 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
Marca:  Novus Biologicals NB100-57505
Código de producto. 18036094
  • € 583.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
RBM25 Polyclonal specifically detects RBM25 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
RBM25
Polyclonal
Unconjugated
TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
Arg/Glu/Asp-rich protein of 120 kDa, Arg/Glu/Asp-rich protein, 120 kDa, fSAP94, functional spliceosome-associated protein 94, MGC105088, MGC117168, NET52, Protein S164, RED120RNA-binding region-containing protein 7, RNA binding motif protein 25, RNA-binding motif protein 25, RNA-binding protein 25, RNA-binding region (RNP1, RRM) containing 7, RNPC7, S164, Snu71, U1 small nuclear ribonucleoprotein 1SNRP homolog
Rabbit
Affinity Purified
RUO
58517
Human
IgG
Western Blot, Immunoprecipitation
0.2 mg/mL
Western Blot 1:2000-1:10000, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate
P49756
RBM25
The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 150 and 200 of human RNA binding motif protein 25 (Arg/Glu/Asp-rich protein, 120 kDa) using the numbering given in entry AAF19255.1 (GeneID 58517).
0.1 mL
Primary
Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Panda, Rhesus Monkey, Gorilla, Chimpanzee, Duckbill platypus, Tasmanian devil, White-tufted-ear marmoset and Northern white-cheeked gibbon.
Store at 4C. Do not freeze.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only