Learn More
Invitrogen™ RBM34 Polyclonal Antibody
Description
Immunogen sequence: FSSLEPQIQP VYVPVPKQTI KKTKRNEEEE STSQIERPLS QEPAKKVKAK KKHTNAEKKL ADRESALASA DLEEEIHQKQ GQKRKNSQPG VKVADRKILD DTEDTVVSQR KKIQINQEEE RLKNERTVFV GNLPVTCNKK KLKSFFKEYG QIESVRFRSL IPAEGTLSKK LAAIKRKIHP DQKNINAYVV FKEESAATQA LKRNGAQIAD GFRIRVDLAS E; Positive Samples: HeLa, Jurkat, A-549, 293T, K-562; Cellular Location: Nucleus, nucleolus.
Specifications
Specifications
| Antigen | RBM34 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.89 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | RBM34 |
| Gene Accession No. | P42696 |
| Gene Alias | 4930547K05Rik; 6330444B11; D8Ertd233e; KIAA0117; Rbm34; RGD1310161; RNA binding motif protein 34; RNA-binding motif protein 34; RNA-binding protein 34 |
| Gene Symbols | RBM34 |
| Show More |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.