Learn More
RBM8A Monoclonal Antibody (OTI10B5), TrueMAB™, OriGene
Description
RBM8A Monoclonal antibody specifically detects RBM8A in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | RBM8A |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI10B5 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | RBM8A |
| Gene Accession No. | Q27W01, Q9Y5S9 |
| Gene Alias | 2310057C03Rik; AA673428; Binder of OVCA1-1; BOV1; BOV-1; BOV1A; BOV-1A; BOV1B; BOV-1B; BOV1C; BOV-1C; C1DELq21.1; DEL1q21.1; fb34f03; HSPC114; MDS014; Rbm8; RBM8A; rbm8-A; rbm8a.S; rbm8a-A; rbm8a-b; RBM8B; ribonucleoprotein RBM8; ribonucleoprotein RBM8A; Ribonucleoprotein RBM8A-A; RNA binding motif protein 8; RNA binding motif protein 8A; RNA binding motif protein 8A S homeolog; RNA binding motif protein 8B; rna-binding; RNA-binding motif protein 8A; RNA-binding motif protein 8A-A; RNA-binding protein 8A; RNA-binding protein 8A-A; RNA-binding protein Y14; TAR; tsunagi; Unknown (protein for MGC:127566); wu:fb34f03; XELAEV_18042903mg; Y14; zgc:110525; ZNRP; zrnp1 |
| Show More |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?