Learn More
RCC1 Antibody (3D11), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-97543AF594
Product Code. 18194960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
RCC1 Monoclonal specifically detects RCC1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RCC1
Monoclonal
Alexa Fluor 594
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
RCC1
Recombinant human RanGEF.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG1
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
3D11
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Cell cycle regulatory protein, CHC1RCC1-I, chromosome condensation 1, Chromosome condensation protein 1, guanine nucleotide-releasing protein, regulator of chromosome condensation, regulator of chromosome condensation 1, SNHG3-RCC1, SNHG3-RCC1 readthrough transcript
Mouse
Protein A purified
Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
1104.0
Store at 4°C in the dark.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.