missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ rea-sol™ Rapid Cleaning Agent

Product Code. 10298251
Change view
Click to view available options
Volume (Metric):
1 L
Conditionnement:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (Metric) unitSize
10298251 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10298251 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9720101

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

For rapid, automatic and careful cleaning of materials such as glass, porcelain, rubber, plastics and metals. Hirschmann™ rea-sol™ Rapid Cleaning Agent is ideal for the laboratory in removing oil, grease, wax, resin, silicone, blood, protein and serum residues.

  • With anti-corrosion additives
  • Sensitive tests not influenced
  • Free of chlorine and caustic alkalis
  • Environmentally friendly and non-toxic

Spécification

Product Type Cleaning Agent
Product Line Rea Sol
Concentration 1%
Container Type Bottle
For Use With (Application) Anti Corrosion Additives
Volume (Metric) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • rea-sol
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P501-Dispose of contents/container to .
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.