Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaction Vessels, Spherical
Codice prodotto. 10794112
Click to view available options
Capacity (Metric):
0.25 L
1 L
6 L
20 L
Diameter (Metric) Outer:
85 mm
131 mm
236 mm
350 mm
Includes:
Lab Flange 100 LF
Lab Flange 200 LF
Lab Flange 60 LF
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10794112
Marca: Lenz Laborglasintrumente 06005285
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Without graduation
  • With laboratory flange LF
  • With groove
  • Made of DURAN™ tubing
  • Other sizes on request
Specifica
Capacity (Metric) 6 L
Height (Metric) 285 mm
Includes Lab Flange 100 LF
Diameter (Metric) Outer 236 mm
Quantity 1 Ea.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato