Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Canine IL-31 Protein
Product Code. 18081836 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
0.05 mg
0.1 mg
250 μg
Unit Size:
0.05mg
0.1mg
250µg
Product Code. 18081836
Brand: Novus Biologicals™ NBP2774930.05MG
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page
A recombinant protein with a un-tagged and corresponding to the amino acids 24-159aa of Canine IL31.
Source: Baculovirus
Amino Acid Sequence:
SHMAPTHQLP PSDVRKIILE LQPLSRGLLE DYQKKETGVP ESNRTLLLCL TSDSQPPRLN SSAILPYFRA IRPLSDKNII DKIIEQLDKL KFQHEPETEI SVPADTFECK SFILTILQQF SACLESVFKS LNSGPQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Concentration 0.25 mg/mL
For Use With (Application) SDS-PAGE
Formulation PBS (pH 7.4), 20% glycerol
Gene ID (Entrez) 386653
Molecular Weight (g/mol) 15.3 kDa
Quantity 0.05 mg
Source Baculovirus
Storage Requirements Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias IL-31interleukin-31, interleukin 31
Gene Symbol IL31
Buffer PBS (pH 7.4), 20% glycerol.
Endotoxin Level < 1.0 EU per 1 μg of protein (determined by LAL method)
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt