Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli ssbF Protein
Codice prodotto. 16007330
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16007330
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP708310ug
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) ssbF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Accession Number NP_061439.1
Gene ID (Entrez) 1263584
Name ssbF Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol ssbF
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity E. coli
Species E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sequence AVRGINKVIL VGRLGKDPEV RYIPNGGAVA NLQVATSESW RDKQTGEMRE QTEWHRVVLF GKLAEVAGEC LRKGAQVYIE GQLRTRSWED NGITRYVTEI LVKTTGTMQM LVRAAGAQTQ PEEGQQFSGQ PQPEPQAEAG TKKGGAKTKG RGRKAAQPEP QPQPPEGDDY GFSDDIPF
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato