Få mere at vide
Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human AAMDC Protein
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 mg
20 μg
5 μg
Pakningsstørrelse:
1mg
20µg
5µg
Tekniske data
Tekniske data
| Name | AAMDC Protein |
| Quantity | 5 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Species | E. coli |
| Protein Tag | His |
| Sequence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTSPEIA SLSWGQMKVK GSNTTYKDCK VWPGGSRTWD WRETGTEHSP GVQPADVKEV VEKGVQTLVI GRGMSEALKV PSSTVEYLKK HGIDVRVLQT EQAVKEYNAL VAQGVRVGGV FHSTC |
| Buffer | AAMDC protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion