Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Amine oxidase [flavin-containing] B Protein
Product Code. 16092540
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16092540
Marke: enQuireBio™ QP6334ec1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Amine oxidase [flavin-containing] B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Accession Number NP_000889.3
Gene ID (Entrez) 4129
Name Amine oxidase [flavin-containing] B Protein
Quantity 1 mg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol MAOB
Protein Length Cytoplasmic Domain
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence SNKCDVVVVG GGISGMAAAK LLHDSGLNVV VLEARDRVGG RTYTLRNQKV KYVDLGGSYV GPTQNRILRL AKELGLETYK VNEVERLIHH VKGKSYPFRG PFPPVWNPIT YLDHNNFWRT MDDMGREIPS DAPWKAPLAE EWDNMTMKEL LDKLCWTESA KQLATLFVNL CVTAETHEVS ALWFLWYVKQ CGGTTRIIST TNGGQERKFV GGSGQVSERI MDLLGDRVKL ERPVIYIDQT RENVLVETLN HEMYEAKYVI SAIPPTLGMK IHFNPPLPMM RNQMITRVPL GSVIKCIVYY KEPFWRKKDY CGTMIIDGEE APVAYTLDDT KPEGNYAAIM GFILAHKARK LARLTKEERL KKLCELYAKV LGSLEALEPV HYEEKNWCEE QYSGGCYTTY FPPGILTQYG RVLRQPVDRI YFAGTETATH WSGYMEGAVE AGERAAREIL HAMGKIPEDE IWQSEPESVD VPAQPITTTF LERHLPSV
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt