Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apoptotic protease-activating factor 1 Protein
Product Code. 16077381
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16077381
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP8984ye500ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apoptotic protease-activating factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Accession Number NP_001151.1
Gene ID (Entrez) 317
Name Apoptotic protease-activating factor 1 Protein
Quantity 500 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol APAF1
Protein Length Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species Yeast
Protein Tag His
Sequence SGITSYVRTV LCEGGVPQRP VVFVTRKKLV NAIQQKLSKL KGEPGWVTIH GMAGCGKSVL AAEAVRDHSL LEGCFPGGVH WVSVGKQDKS GLLMKLQNLC TRLDQDESFS QRLPLNIEEA KDRLRILMLR KHPRSLLILD DVWDSWVLKA FDSQCQILLT TRDKSVTDSV MGPKYVVPVE SSLGKEKGLE ILSLFVNMKK ADLPEQAHSI IKECKGSPLV VSLIGALLRD FPNRWEYYLK QLQNKQFKRI RKSSSYDYEA LDEAMSISVE MLREDIKDYY TDLSILQKDV KVPTKVLCIL WDMETEEVED IL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt