Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human beta-NGF Protein
Product Code. 18118500
Click to view available options
Formulation:
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetic Acid with BSA as a carrier protein.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetic Acid.
Molecular Weight (g/mol):
13.5 kDa
13.5 kDa (monomer)
Unit Size:
100µg
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18118500
missing translation for 'mfr': R&D Systems™ 256GF100/CF
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human beta-NGF Protein is derived from NS0. The Recombinant Human beta-NGF Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Formulation Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetic Acid.
Gene ID (Entrez) 4803
Molecular Weight (g/mol) 13.5 kDa
Name beta-NGF
Quantity 100 μg
Source Mouse myeloma cell line,NS0-derived human beta-NGF protein Ser122-Ala241
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt