Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Cdc23 GST (N-Term) Protein
Codice prodotto. 18635111 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18635111
Marca: Novus Biologicals™ H00008697Q0110ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
For Use With (Application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 8697
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 36.85 kDa
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias ANAPC8anaphase promoting complex subunit 8, Anaphase-promoting complex subunit 8, APC8CDC23 (cell division cycle 23, yeast, homolog), cell division cycle 23 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle protein 23 homolog, CUT23, Cyclosome subunit 8
Gene Symbol CDC23
Research Category Cell Cycle and Replication
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein Cdc23
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato