Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDKN2D / p19ink4d Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Especificaciones
Especificaciones
| Accession Number | NP_001791.1 |
| Gene ID (Entrez) | 1032 |
| Name | CDKN2D / p19ink4d Protein |
| Quantity | 100 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not determined. |
| Gene Symbol | CDKN2D |
| Protein Length | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido