Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRYAA Protein
Artikelnummer. 15927508
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 mg
100 μg
20 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
1mg
20µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15927508
Brand: enQuireBio™ QP1151720ug
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A cDNA sequence encoding the CRYAA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Tekniske data
Name CRYAA Protein
Quantity 20 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag Untagged
Sequence MDVTIQHPWF KRTLGPFYPS RLFDQFFGEG LFEYDLLPFL SSTISPYYRQ SLFRTVLDSGISEVRSDRDK FVIFLDVKHF SPEDLTVKVQ DDFVEIHGKH NERQDDHGYI SREFHRRYRLPSNVDQSALS CSLSADGMLT FCGPKIQTGL DATHAERAIP VSREEKPTSA PSS
Buffer The CRYAA protein contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 50mM NaCl and 1mM EDTA.
Purity or Quality Grade Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.